24-2770
Phosphorus pentoxide
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Essai
≥97.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
Pf
340 °C (lit.)
Densité
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
Clé InChI
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges