15-1345
Iron(III) oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Ferric oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
Clé InChI
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable