05-0750
Calcium hydroxide
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥95.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
12.4-12.6 (20 °C)
Densité
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable