01-3360
4-Aminoantipyrine
≥99.0%, JIS special grade
Synonyme(s) :
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
105-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Clé InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable