01-0740
Acétylacétone
JIS special grade, ≥99%
Synonyme(s) :
2,4-pentanedione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Limite d'explosivité
11.4 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
pb
140.4 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Clé InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup