NA27
Anti-MSH2 (Ab-2) Mouse mAb (FE11)
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.41
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable