MFHL04GH3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 40
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 40
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
3.4 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration
200 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)