MABN122
Anti-Robo2 Antibody, clone 4C6.1
clone 4C6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Roundabout homolog 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C6.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ROBO2(6092)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Robo2 in 200 µg of mouse neuronal stem cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse neuronal stem cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable