MABF163D
Anti-CD20 (human), violetFluor® 450, clone 2H7 Antibody
clone 2H7, from mouse, violetFluor® 450
Synonyme(s) :
B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, CD antigen CD20, CD20
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
violetFluor® 450
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MS4A1(931)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD20 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable