MABC785
Anti-SOX9 Antibody, clone 4B7.1
clone 4B7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Transcription factor SOX-9, Sex-determining region Y-box 9 protein, SRY-related HMG-box gene 9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX9(6662) , SRA1(10011)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SOX9 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1