MAB5598
Anti-HCN3 Antibody, clone TLL 6C5
culture supernatant, clone TLL 6C5, Chemicon®
Synonyme(s) :
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TLL 6C5, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Hcn3(15168)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on rat and mouse retina.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable