MAB5228
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, Secretory, clone OM84
clone OM84, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
APP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OM84, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable