MAB4410
Anti-Renilla Luciferase Antibody, clone 1D5.2
ascites fluid, clone 1D5.2, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D5.2, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Renilla
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable