Key Documents
IX70XXPKT1
Milli-Q
Kit de cartouches de purification pour Milli-Q® IX
This product is replaced with IX70XXPKIT. Search to Explore!
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Nomenclature NACRES :
NB.85
Niveau de qualité
Composition
Soda lime (for CO2 removal)
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q® IX
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Description générale
Ce kit de cartouches de purification d'eau inclut les éléments suivants :
  • Le pack de prétraitement IPAK Gard® 10-15 élimine efficacement les colloïdes, les particules, le chlore libre et les substances organiques pour protéger la membrane d'osmose inverse (OI) et améliorer les performances du système.
  • Le filtre évent de cuve, repensé pour une intégration fluide, offre une meilleure protection contre les contaminants présents dans l'air.
Application
Pour une protection optimale de la membrane d'OI et une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
Le pack de prétraitement IPAK Gard® 10-15 contient :
  • du charbon actif contre le chlore libre et les substances organiques
  • un filtre en profondeur contre les particules et les colloïdes
  • 63 % des fournisseurs de pièces des cartouches IPAK Gard® présentes dans ce kit sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Le filtre évent pour réservoir contient :
  • du charbon actif pour éliminer les composés organiques volatils
  • de la chaux sodée pour éliminer le CO2
  • un filtre membrane pour éviter la pénétration de particules et de bactéries dans le réservoir
Informations légales
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany