IM16
Anti-Cathepsin D (Ab-2) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTSD(1509)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (2.5 µg/ml)
Paraffin Sections (5 µg/ml, trypsin pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
HT1080 concentrated conditioned medium or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Rochefort, H. 1990. In Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 153.
Westly, B. and Rochefort, H. 1980. Cell20, 352.
Barret, A. J. 1977. In Proteinases in Mammalian Cells and Tissues, ed. Barret, A. J., North Holland, New York, p 209.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13