HG0000C2
MacConkey Agar
salt yes, crystal violet yes, pH 7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Produits recommandés
Composition
Agar, 13.5 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Crystal Violet, 0.001 g/L
crystal violet: yes
Lactose, 10.0 g/L
Neutral Red, 0.03 g/L
Peptone, 20.0 g/L
salt: yes
Sodium chloride, 5.0 g/L
Conditionnement
pkg of 12 × 500 g (plastic bottles)
pH
7.1±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Température de stockage
15-25°C
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable