FR123690087
Estapor®White Microspheres
K-030 White Std PS 10%, White microspheres 300nm, Latex Turbidimetric ImmunAssay - For ordering, click "Request more information"
Synonyme(s) :
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Conditionnement
bottle of 10ml-10L
Concentration
10% solids
Technique(s)
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Couleur
white
Matrice
polymeric polystyrene
Diamètre des billes
0.276 - 0.325 μm±<5%
Groupe fonctionnel
(plain)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3