FCMAB197F
Milli-Mark® Anti-CD43-FITC Antibody, clone DF-T1
clone DF-T1, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Leukosialin, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, Galactoglycoprotein, GALGP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DF-T1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPN(6693)
Description générale
Immunoblotting studies have revealed molecular mass heterogeneity displayed by the antigen extracted from white blood cells of different lineage. Thus, two major bands of 140 and 130 kDa are seen for the promyelocytic cell line HL60, 110 kDa for the myeloblast cell line KG1 and a major 115 kDa band for peripheral blood lymphocytes (Stross, 1989).
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PBMCs
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable