Key Documents
DX0013
Supelco
Desiccant
Synonyme(s) :
Amorphous Silica, Phosphorous Silica
About This Item
Forme
beads
Taille
8 mesh
Couleur
white
Température de stockage
room temp
Application
non-indicating, 8 mesh t.h.e.
Remarque sur l'analyse
Color:Clear white
Form:Beads
Mesh size (8 and finer):80% min
Moisture absorption capacity:30% min
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable