Principaux documents
CVVL72TP375-P
Cartouche Durapore®, 0,1 µm
About This Item
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
20 in.
Largeur
2.7 in.
Surface de filtration
1.38 m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany