ABS2252
Anti-ZnT8
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 40.76 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC30A8(169026)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunofluorescence in mouse pancreas frozen formalin fixed sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ZnT8 in mouse pancreas frozen formalin fixed sections.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ZnT8 in Immunofluorescence applications (Zadeh, EHG., et.al. (2020). Cell Rep. 32(2):107904).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable