ABS2221
Anti-SLC27A4/FATP4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 72.32 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Produit purifié par
(Unpurified)
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, rat
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Slc27a4(26569)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Hela cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SLC27A4/FATP4 in Hela cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Western Blotting applications (Newberry, E.P., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(51):51664-72; Li, S., et. al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(50):32114-32123).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1