ABN467
Anti-CX3CL1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Fractalkine, C-X3-C motif chemokine 1, CX3C membrane-anchored chemokine, Neurotactin, Small-inducible cytokine D1, FKN, NTT, SCYD1, A-152E5.2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cx3Cl1(20312)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CX3CL1 in 15 µg of C2C12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
C2C12 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable