AB733
Anti-Tamm-Horsfall Glycoprotein Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunodiffusion: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UMOD(7369)
Spécificité
Immunogène
Application
RID and Rocket RID: 10 μL antiserum/cm2 in gel vs. 5 μL uromucoid (50 mg/L), NT - 1/5
Double diffusion: 10 μL antiserum vs. 3 μL uromucoid (50 mg/L)
*Note: The use of 3% PEG 6000 with 1.2% agarose in a suitable buffer (such as TBE or Tris-barbital pH >8.2) is recommended for the above applications.
Immunohistochemistry
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable