Principaux documents
8.20881
Sigma-Aldrich
2-Nitroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Nitroaniline, o-Nitraniline
About This Item
Formule linéaire :
2-(NO2)C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
201-855-4
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
521 °C
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Pf
68-71 °C
Température de transition
flash point 167 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
332.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
167.0 °C - closed cup