Principaux documents
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
211-076-1
Pression de vapeur
12.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
208 °C
Puissance
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
120-122 °C/1013 hPa
Pf
-74 °C
Température de transition
flash point 35 °C
Solubilité
34 g/L
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1