81065N
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, USA origin, microbiological culture: suitable
Synonyme(s) :
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produits recommandés
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pack of 10 g
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
apparent mol wt 66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 10 g
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Perte
≤5%
Plage de pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-12.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0.0-10.0 mg/g
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Clause de non-responsabilité
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3