Principaux documents
71504-MM
Sigma-Aldrich
Phosphate de sodium monobasic monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium monohydrate, Phosphate monosodique
About This Item
Formule linéaire :
NaH2PO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (T)
Impuretés
≤0.01% insoluble matter
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤10 mg/kg (by ICP-OES)
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Sodium phosphate monobasic monohydrate is a sodium salt.
Application
Sodium phosphate monobasic monohydrate may be used in the following studies:
  • As a mobile phase in HPLC studies.
  • For the dissolution of BSA (Bovine serum albumin).
  • Preparation of buffer solutions.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable