Principaux documents
64245-M
Millipore
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Synonyme(s) :
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Sodium Salt, T₃, Na
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11I3NO4 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
672.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clé InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Description générale
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Autres remarques
Green, N.K., et al. 1993. Clin. Sci.84, 61.
Lanni, A., et al. 1993. J. Endocrinol.136, 59.
Xu, Q., et al. 1993. Eur. J. Biochem.211, 891.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3