Key Documents
6.18752
Supelco
Disulfure de carbone
Synonyme(s) :
Carbon disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.14
Numéro Beilstein :
1098293
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.67 (vs air)
Température d'inflammation spontanée
212 °F
Limite d'explosivité
50 %
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Densité
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Facile synthesis of tetrahydroquinoline containing dithiocarbamate derivatives via one-pot sequential multicomponent reaction.: This research discusses a simplified method for synthesizing tetrahydroquinoline derivatives with dithiocarbamate, a process involving Carbon Disulphide, with applications in developing new chemical entities (Senapati et al., 2024).