Key Documents
6.17829
Sigma-Aldrich
4-Aminoantipyrine
purified grade
Synonyme(s) :
4-Aminoantipyrine, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro Beilstein :
181635
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51384603
Qualité
purified grade
Pf
105-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Clé InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N