553590
Ratjadone A
InSolution, ≥95%, Synthetic
Synonyme(s) :
InSolution Ratjadone A, Synthetic, Ratjadon, Chromosome Region Maintenance 1 Protein Inhibitor II, CRM1 Inhibitor II, Exportin 1 Inhibitor II, XPO1 Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
aqueous buffer: ≤100 μM
methanol: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C28H40O5/c1-6-9-26-22(5)25(30)18-27(33-26)24(29)12-7-10-19(2)16-21(4)17-20(3)14-15-23-11-8-13-28(31)32-23/h6-10,12-15,17,21-27,29-30H,11,16,18H2,1-5H3/b9-6+,12-7+,15-14+,19-10+,20-17-/t21-,22+,23-,24-,25-,26+,27+/m1/s1
Clé InChI
CAYGMWMWJUFODP-AYFTZVAISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
nuclear export of LR-NES
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kalesse, M., et al. 2001. Chem biochem2, 709.
Gerth, K., et al. 1995. J. Antibiot.48, 973.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C