Key Documents
4.90205
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.45
Code UNSPSC :
12352107
Forme
liquid
pH
2.9 ( in H2O)
Pf
-9 °C
Densité
1.095 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18O4S.C6H11N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
Clé InChI
DAFDIILBFQKIIA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC)≥ 98.0 %Identity (NMR)passes testHalides (IC)≤ 0.1 %Water (K. F.)≤ 1.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable