419825
Hh Signaling Antagonist X, Itraconazole
The Hh Signaling Antagonist X, Itraconazole, also referenced under CAS 84625-61-6, controls the biological activity of Hh pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
Hh Signaling Antagonist X, Itraconazole, 14LDM Inhibitor, Oriconazole, R51211, Smo Antagonist VII, Sporanox, 14-α-demethylase Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@@]3(O[C@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)[n]7[c]([n](nc7)C(CC)C)=O)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
Clé InChI
VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable