Principaux documents
34856-M
Sigma-Aldrich
Dichlorométhane
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
in accordance
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dichloromethane has been tested as a solvent medium for dipyridine-chromium(VI) oxide. Solubility was reported to be 12.5g/100ml. Role of the quantity of TiO2 loading on activated carbon support on dichloromethane photodecomposition has been investigated.
Application
Dichloromethane may be used in ultrasonic baths for cleaning and protection of aluminum coating over atactic-PMMA (poly(methyl methacrylate)) for dielectric studies.
Conditionnement
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Autres remarques
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34856
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1