317641
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor III
The Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor III, also referenced under CAS 866396-34-1, controls the biological activity of Dipeptidylpeptidase IV. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor III, 1-(((1-(Hydroxymethyl)cyclopentyl)amino)acetyl)-2,5-cis-pyrrolidinedicarbonitrile, HCl, DPP IV Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
PBS: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable