208736
Calmodulin Inhibitory Peptide, Control
The Calmodulin Inhibitory Peptide, Control controls the biological activity of Calmodulin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
Calmodulin Inhibitory Peptide, Control, MLCK Control Peptide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥94% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A control peptide for Calmodulin Inhibitory Peptide (Cat. No. 208735)
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Török, K., and Trentham, D.R. 1994. Biochemistry33, 12807.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable