Principaux documents
203994
Sigma-Aldrich
N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin
A potent and selective inhibitor of α-D-galactosidase.
Synonyme(s) :
N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (LC/MS)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
water: 1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
A potent and selective inhibitor of α-D-galactosidase.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
α-D-galactosidase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at (-20°C).
Autres remarques
Platt, F.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 27108.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable