Principaux documents
1.94978
Supelco
Sulfamic acid
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sulfamic acid, Amidosulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
NH2SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Gamme de produits
EMPLURA®
Pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable