1.66684
Tryptic Soy Agar
with Lecithin and Tween®, 90mm ICR+ Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonyme(s) :
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR plus Settle plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
2D bar code
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (20/120 Plates per box)
Profondeur
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Conditionnement
1666840120-CN: 120 Plates per box
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2