16-293
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 488
clone SKB1, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
PKB, PKD-alpha, AKT1, Protein Kinase B
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SKB1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Akt1(11651)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible