Key Documents
1.03935
Supelco
Iron(III) phosphate
for analysis calcined (max. 0.001% SO₄) EMSURE®
Synonyme(s) :
Iron(III) phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
FeO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.82
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-149-7
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
solid
Composition
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
Perte
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
Densité
2.87 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Clé InChI
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, Fe): ≥ 33 %
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable