04-118
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys5) Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, Upstate®
Synonyme(s) :
H4K5Ac, Histone H4 (acetyl K5)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys5)
Informations sur le gène
human ... H4C1(8359)
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable