Key Documents
870862P
Avanti
C8:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Octanoyl L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H29NO4
Poids moléculaire :
287.40
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x5 mg (870862P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870862P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable