Z276693
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE cover
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE cover
quartz
Fabricant/nom de marque
Starna™ 9B/Q/10
Paramètres
170-2,700 nm spectral range
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
Volume de la chambre
1.4 mL
Longueur du trajet optique
10 mm