WHA10462960
Filtres pour seringue Whatman® Spartan®, certifiés pour CLHP
diam. 30 mm, pore size 0.2 μm, sterile
Synonyme(s) :
Z751561
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Stérilité
sterile
Conditionnement
pk of 50
Fabricant/nom de marque
Whatman 10462960
Whatman Article No. 28415792 (US reference)
Diamètre
30 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
inlet fitting LLF
male Luer outlet
Adéquation
suitable for (filtration of organic and aqueouse solutions in HPLC)
Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits
Description générale
Application
- Filtrations de solutions aqueuses et organiques pour la CLHP avec des résultats reproductibles
- Purification des solutions aqueuses et organiques
- Filtration des solutions de protéines
Caractéristiques et avantages
- Filtres prêts à l′emploi munis d′une membrane hydrophile à faible adsorption protéique en cellulose régénérée
- Excellente résistance chimique contre les solvants aqueux et organiques utilisés pour la CLHP.
- Les filtres à seringue SPARTAN sont testés et validés comme ne contenant pas de substances capables d′absorber les rayons UV aux longueurs d′onde de 210 et 254 nm dans l′eau, le méthanol et l′acétonitrile.
- 13 mm de diamètre, avec embout Mini-Tip
- 13 mm de diamètre, avec volume mort extrêmement faible < 10 μl
Avantages
- Polyvalent : peut être utilisé pour n′importe quelle application exigeant une membrane résistante aux substances chimiques, hydrophile et à faible fixation des protéines
- Qualité documentée, lot après lot, et uniformité pour garantir des résultats reproductibles
- 13 mm de diamètre, avec embout Mini-Tip ; idéal pour la filtration dans des petits flacons d′échantillons
Adéquation
Autres remarques
Informations légales
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique