W527408
trans-2,3-Epoxybutane
Synonyme(s) :
trans-β-Butylene oxide, trans-2,3-Dimethyloxirane, trans-2-Butene oxide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3.83 psi ( 20 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.3730 (lit.)
pb
54-55 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES
C[C@H]1O[C@@H]1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves