Principaux documents
T141453
6-tert-Butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H22N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.418
Numéro MDL:
Autres remarques