Principaux documents
S829862
DIPHENYL(DIPHENYLMETHOXY)(DIPHENYLMETHYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H32OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
532.764
Numéro MDL:
Autres remarques