S800457
4-CHLORO-2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENYL N-(4-FLUOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.782
Numéro MDL:
Produits recommandés